Imprimer
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Di-mu-methoxobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I), Bis(1,5-cyclooctadiene)di-mu-methoxydiiridium(I), (1,5-Cyclooctadiene)(methoxy)iridium(I) dimer, Bis(1,5-cyclooctadiene)dimethoxydiiridium
OR55009-1G OR55009-5G OR55009-250MG
APOSOR55009-1GEA 317 EUR
APOSOR55009-1G APOSOR55009-5G APOSOR55009-250MG
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer 97%
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Formule: C₁₈H₃₀Ir₂O₂
MW: 662.87 g/mol
Point de fusion: 154…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08459360
Numéro CAS: 12148-71-9