1,2-Bis(2-chloroéthoxy)éthane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR54670-100G
OR54670-500G
OR54670-25G
APOSOR54670-100GEA
46.4
EUR
APOSOR54670-100G
APOSOR54670-500G
APOSOR54670-25G
1,2-Bis(2-chloroéthoxy)éthane 97%
1,2-Bis(2-chloroéthoxy)éthane
Formule:
ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl Point d'ébullition: 235 °C Densité: 1.197 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 121 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000976 Numéro CAS: 112-26-5 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |