Imprimer
4-Iodoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5463-250G OR5463-50G OR5463-500G
APOSOR5463-250GEA 111 EUR
APOSOR5463-250G APOSOR5463-50G APOSOR5463-500G
4-Iodoaniline 98%
4-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
MW: 219.02 g/mol
Point d'ébullition: 262
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007848
Numéro CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 13,05049