Imprimer
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54626-1G OR54626-5G
APOSOR54626-1GEA 0 EUR
APOSOR54626-1G APOSOR54626-5G
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Formule: C₂₁H₂₁NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04112682
Numéro CAS: 193693-68-4