Imprimer
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
OR54619-500G OR54619-100G OR54619-25G
APOSOR54619-500GEA 207 EUR
APOSOR54619-500G APOSOR54619-100G APOSOR54619-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₇H₂₆O₃
MW: 278.40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017519
Numéro CAS: 20170-32-5