Imprimer
3-Méthylcrotonate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3-Dimethylacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-methylbut-2-enoate, 3-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester, 3-Methylcrotonic acid ethyl ester, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
OR54610-100G OR54610-25G
APOSOR54610-100GEA 115 EUR
APOSOR54610-100G APOSOR54610-25G
3-Méthylcrotonate d'éthyle 98%
3-Méthylcrotonate d'éthyle
Formule: C₇H₁₂O₂
Densité: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009187
Numéro CAS: 638-10-8
ONU: 3272
ADR: 3,III