Imprimer
Acide oxamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54598-100G OR54598-25G
APOSOR54598-100GEA 351 EUR
APOSOR54598-100G APOSOR54598-25G
Acide oxamique 98%
Acide oxamique
Formule: C₂H₃NO₃
Point de fusion: 207…210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008006
Numéro CAS: 471-47-6