Imprimer
(R)-(S)-Josiphos 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (2Sp)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, (R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
OR54583-1G OR54583-250MG
APOSOR54583-1GEA 128 EUR
APOSOR54583-1G APOSOR54583-250MG
(R)-(S)-Josiphos 95%
(R)-(S)-Josiphos
Formule: C₃₆H₄₄FeP₂
Point de fusion: 95 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800284
Numéro CAS: 155806-35-2