Imprimer
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54581-1G OR54581-5G
APOSOR54581-1GEA 101 EUR
APOSOR54581-1G APOSOR54581-5G
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀O₅
Point de fusion: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017195
Numéro CAS: 24093-81-0