Imprimer
4-tert-Butylcalix[4]arene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54555-25G OR54555-5G
APOSOR54555-25GEA 0 EUR
APOSOR54555-25G APOSOR54555-5G
4-tert-Butylcalix[4]arene
4-tert-Butylcalix[4]arene
Formule: C₄₄H₅₆O₄
Point de fusion: 342…344 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066280
Numéro CAS: 60705-62-6