Imprimer
Methyl 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54535-1G OR54535-5G
APOSOR54535-1GEA 43.5 EUR
APOSOR54535-1G APOSOR54535-5G
Methyl 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate
Methyl 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00667560
Numéro CAS: 7442-52-6