Imprimer
Ethyl hydrogen malonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54513-5G OR54513-25G
APOSOR54513-5GEA 53.8 EUR
APOSOR54513-5G APOSOR54513-25G
Ethyl hydrogen malonate
Ethyl hydrogen malonate
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 208 °C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020490
Numéro CAS: 1071-46-1