Imprimer
2-Méthoxynicotinate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-methoxynicotinate
OR54470-100G OR54470-25G OR54470-5G
APOSOR54470-100GEA 156 EUR
APOSOR54470-100G APOSOR54470-25G APOSOR54470-5G
2-Méthoxynicotinate de méthyle
2-Méthoxynicotinate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Point de fusion: 25…27 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06801052
Numéro CAS: 67367-26-4