Imprimer
3-Thiopheneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5445-25G OR5445-5G
APOSOR5445-25GEA 0 EUR
APOSOR5445-25G APOSOR5445-5G
3-Thiopheneboronic acid
3-Thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₅BO₂S
Point de fusion: 164…169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151851
Numéro CAS: 6165-69-1