Imprimer
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4,6-dichlorotriazine
OR54429-10G OR54429-25G OR54429-5G OR54429-1G
APOSOR54429-10GEA 0 EUR
APOSOR54429-10G APOSOR54429-25G APOSOR54429-5G APOSOR54429-1G
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine
Formule: C₃H₂Cl₂N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078331
Numéro CAS: 933-20-0