Imprimer
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54422-1G OR54422-250MG
APOSOR54422-1GEA 87 EUR
APOSOR54422-1G APOSOR54422-250MG
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Formule: C₂₈H₃₀ClNP₂
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061569
Numéro CAS: 66534-97-2