Imprimer
2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54382-1G OR54382-5G
APOSOR54382-1GEA 52.2 EUR
APOSOR54382-1G APOSOR54382-5G
2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde 95%
2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016592
Numéro CAS: 35094-87-2