Imprimer
2',6'-Dichloroacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5436-1G OR5436-25G OR5436-5G OR5436-10G
APOSOR5436-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5436-1G APOSOR5436-25G APOSOR5436-5G APOSOR5436-10G
2',6'-Dichloroacétophénone
2',6'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 176…180 °C/83mmHg
Point de fusion: 37…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016339
Numéro CAS: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7