Imprimer
6-Methyl-1H-indazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54339-1G OR54339-5G
APOSOR54339-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54339-1G APOSOR54339-5G
6-Methyl-1H-indazole 97%
6-Methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781625
Numéro CAS: 698-24-8