Imprimer
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
OR54338-100G OR54338-25G OR54338-500G
APOSOR54338-100GEA 53.8 EUR
APOSOR54338-100G APOSOR54338-25G APOSOR54338-500G
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne 97%
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C/27mmHg
Densité: 1.613 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003214
Numéro CAS: 4360-63-8