Imprimer
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54329-1G OR54329-250MG
APOSOR54329-1GEA 132 EUR
APOSOR54329-1G APOSOR54329-250MG
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00663817
Numéro CAS: 35969-51-8