Imprimer
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzoate
OR54325-1G OR54325-500MG
APOSOR54325-1GEA 338 EUR
APOSOR54325-1G APOSOR54325-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₄BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827830
Numéro CAS: 881909-58-6