Imprimer
5-Nitro-2-furonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitrofuran-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-nitrofuran
OR5432-1G OR5432-25G OR5432-5G
APOSOR5432-1GEA 36.4 EUR
APOSOR5432-1G APOSOR5432-25G APOSOR5432-5G
5-Nitro-2-furonitrile 97%
5-Nitro-2-furonitrile
Formule: C₅H₂N₂O₃
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082647
Numéro CAS: 59-82-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III