Imprimer
4-Bromo-3-chloroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5424-1G OR5424-5G OR5424-25G OR5424-100G
APOSOR5424-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5424-1G APOSOR5424-5G APOSOR5424-25G APOSOR5424-100G
4-Bromo-3-chloroanisole 98%
4-Bromo-3-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070742
Numéro CAS: 50638-46-5