Imprimer
Tétrahydroborate de tétrabutylammonium
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5417-50G OR5417-100G
APOSOR5417-50GEA 227 EUR
APOSOR5417-50G APOSOR5417-100G
Tétrahydroborate de tétrabutylammonium
Tétrahydroborate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₄₀BN
Point de fusion: 126…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012035
Numéro CAS: 33725-74-5
ONU: 3131
ADR: 4.3+8,II