1-Chloro-4-nitrobenzène 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Chloronitrobenzene
OR5413-1KG
OR5413-250G
OR5413-5KG
APOSOR5413-1KGEA
84.1
EUR
APOSOR5413-1KG
APOSOR5413-250G
APOSOR5413-5KG
1-Chloro-4-nitrobenzène 98+%
1-Chloro-4-nitrobenzène
Formule:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157.56 g/mol Point d'ébullition: 242 °C Point de fusion: 80…83 °C Densité: 1.298 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007285 Numéro CAS: 100-00-5 ONU: 1578 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02170 |