Imprimer
N-(4-Aminophenyl)maleimide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54116-1G OR54116-5G OR54116-250MG
APOSOR54116-1GEA 277 EUR
APOSOR54116-1G APOSOR54116-5G APOSOR54116-250MG
N-(4-Aminophenyl)maleimide
N-(4-Aminophenyl)maleimide
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051191
Numéro CAS: 29753-26-2