Imprimer
4-Iodophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5400-25G OR5400-100G OR5400-10G
APOSOR5400-25GEA 60.9 EUR
APOSOR5400-25G APOSOR5400-100G APOSOR5400-10G
4-Iodophénol 97%
4-Iodophénol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220.01 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C/5mmHg
Point de fusion: 91…95 °C
Densité: 1.857 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002327
Numéro CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
ONU: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05058