Imprimer
1,2,4-Triméthylbenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5391-1KG OR5391-500G OR5391-2KG OR5391-5KG
APOSOR5391-1KGEA 0 EUR
APOSOR5391-1KG APOSOR5391-500G APOSOR5391-2KG APOSOR5391-5KG
1,2,4-Triméthylbenzène 98%
1,2,4-Triméthylbenzène
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 168 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008527
Numéro CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
ONU: 3295
ADR: 3,III