Imprimer
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
OR5389-100G OR5389-25G OR5389-250G
APOSOR5389-100GEA 149 EUR
APOSOR5389-100G APOSOR5389-25G APOSOR5389-250G
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole 95%
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₆N₄S
Point de fusion: 88…105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005289
Numéro CAS: 6160-65-2