Imprimer
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5385-1G OR5385-5G
APOSOR5385-1GEA 79.9 EUR
APOSOR5385-1G APOSOR5385-5G
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₄HCl₃O₂S₂
Point d'ébullition: 256…257 °C
Densité: 1.697 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051665
Numéro CAS: 56946-83-9
ONU: 3265
ADR: 8,II