Imprimer
Chlorure de 3,5-dichlorobenzènesulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5384-100G OR5384-25G OR5384-5G
APOSOR5384-100GEA 125 EUR
APOSOR5384-100G APOSOR5384-25G APOSOR5384-5G
Chlorure de 3,5-dichlorobenzènesulfonyle
Chlorure de 3,5-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245.51 g/mol
Point d'ébullition: 85…86 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051698
Numéro CAS: 705-21-5
ONU: 3261
ADR: 8 II