Imprimer
Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-Dichlorobenzenesulphonyl Chloride, 2,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5382-100G OR5382-25G
APOSOR5382-100GEA 197 EUR
APOSOR5382-100G APOSOR5382-25G
Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245.51 g/mol
Point de fusion: 36…37 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007429
Numéro CAS: 5402-73-3
EINECS: 226-453-6
ONU: 3261
ADR: 8 II