2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR5380-10G
OR5380-25G
OR5380-50G
APOSOR5380-10GEA
161
EUR
APOSOR5380-10G
APOSOR5380-25G
APOSOR5380-50G
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Formule:
C₁₀H₁₄O₂Si Point d'ébullition: 116…118 °C Densité: 1,013 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040721 Numéro CAS: 1078-31-5 EINECS: 214-081-7 |