Imprimer
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5375-25G OR5375-100G OR5375-5G
APOSOR5375-25GEA 43.5 EUR
APOSOR5375-25G APOSOR5375-100G APOSOR5375-5G
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
Point d'ébullition: 102…104 °C/1mmHg
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051697
Numéro CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
ONU: 3265
ADR: 8,II