Imprimer
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5374-25G OR5374-100G OR5374-500G
APOSOR5374-25GEA 0 EUR
APOSOR5374-25G APOSOR5374-100G APOSOR5374-500G
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
Point d'ébullition: 150…152 °C/12mmHg
Densité: 1,548 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051520
Numéro CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
ONU: 2920
ADR: 8+3,II