Imprimer
Chlorure de toluène-α-sulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5369-25G OR5369-100G
APOSOR5369-25GEA 0 EUR
APOSOR5369-25G APOSOR5369-100G
Chlorure de toluène-α-sulfonyle 98%
Chlorure de toluène-α-sulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₂S
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007455
Numéro CAS: 1939-99-7
EINECS: 217-717-1
ONU: 3261
ADR: 8,II