Imprimer
3,5-Lutidine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridine
OR5347-1KG OR5347-250G OR5347-5KG
APOSOR5347-1KGEA 132 EUR
APOSOR5347-1KG APOSOR5347-250G APOSOR5347-5KG
3,5-Lutidine 99%
3,5-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 169…170 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.941 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006404
Numéro CAS: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III