Imprimer
2-Iodobutane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5340-100G OR5340-500G
APOSOR5340-100GEA 58 EUR
APOSOR5340-100G APOSOR5340-500G
2-Iodobutane 98%
2-Iodobutane
Formule: C₄H₉I
Point d'ébullition: 119…120 °C
Point de fusion: –104 °C
Densité: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001072
Numéro CAS: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
ONU: 2390
ADR: 3,II