Imprimer
Chlorure de 2-éthoxybenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5338-100G OR5338-25G
APOSOR5338-100GEA 0 EUR
APOSOR5338-100G APOSOR5338-25G
Chlorure de 2-éthoxybenzoyle 98%
Chlorure de 2-éthoxybenzoyle
Formule: C₉H₉ClO₂
Point d'ébullition: 114…118 °C/5mmHg
Densité: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016348
Numéro CAS: 42926-52-3
EINECS: 256-003-4
ONU: 3265
ADR: 8,II