Imprimer
2,6-Lutidine 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine
OR5334-1KG OR5334-250G
APOSOR5334-1KGEA 149 EUR
APOSOR5334-1KG APOSOR5334-250G
2,6-Lutidine 98+%
2,6-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 143…145 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0.921 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006345
Numéro CAS: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
ONU: 1993
ADR: 3,III