Imprimer
Acide (2,6-dichlorophényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5330-5G OR5330-1G OR5330-10G
APOSOR5330-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5330-5G APOSOR5330-1G APOSOR5330-10G
Acide (2,6-dichlorophényl)métaborique 98%
Acide (2,6-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
Point de fusion: 151…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064869
Numéro CAS: 73852-17-2