Imprimer
Acide 3-bromobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: m-Bromobenzoic Acid
OR5328-100G OR5328-25G
APOSOR5328-100GEA 114 EUR
APOSOR5328-100G APOSOR5328-25G
Acide 3-bromobenzoïque 98%
Acide 3-bromobenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₂
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002487
Numéro CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3