6-Chloro-1-hexène
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR53170-25G
OR53170-5G
APOSOR53170-25GEA
270
EUR
APOSOR53170-25G
APOSOR53170-5G
6-Chloro-1-hexène
6-Chloro-1-hexène
Formule:
C₆H₁₁Cl Point d'ébullition: 135…136 °C Densité: 0,896 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 29 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00039391 Numéro CAS: 928-89-2 ONU: 1993 ADR: 3,III |