Imprimer
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected
OR53118-1G OR53118-5G
APOSOR53118-1GEA 234 EUR
APOSOR53118-1G APOSOR53118-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569306
Numéro CAS: 141783-63-3