Imprimer
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
OR53100-100G OR53100-25G
APOSOR53100-100GEA 139 EUR
APOSOR53100-100G APOSOR53100-25G
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium
Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Point de fusion: 222 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012979
Numéro CAS: 137-09-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III