Imprimer
Hexylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
OR5310-1L OR5310-250ML
APOSOR5310-1LEA 284 EUR
APOSOR5310-1L APOSOR5310-250ML
Hexylamine
Hexylamine
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
MW: 101.19 g/mol
Point d'ébullition: 129…131 °C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0.773 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008240
Numéro CAS: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
ONU: 2734
ADR: 8+3 I