Imprimer
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: EDAC, WSC, EDC, N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine
OR53094-100G OR53094-25G OR53094-5G
APOSOR53094-100GEA 203 EUR
APOSOR53094-100G APOSOR53094-25G APOSOR53094-5G
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine) 98%
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine)
Formule: C₈H₁₇N₃
MW: 155.24 g/mol
Densité: 0.877 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044916
Numéro CAS: 1892-57-5
ONU: 2735
ADR: 8 III