Imprimer
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Bromo-3'-methoxyacetophenone
OR53079-1G OR53079-250MG
APOSOR53079-1GEA 87 EUR
APOSOR53079-1G APOSOR53079-250MG
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Formule: C₉H₉BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17169058
Numéro CAS: 50870-44-5