Imprimer
Benzenesulfonate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5306-100G OR5306-1KG OR5306-500G
APOSOR5306-100GEA 26.1 EUR
APOSOR5306-100G APOSOR5306-1KG APOSOR5306-500G
Benzenesulfonate de méthyle 98%
Benzenesulfonate de méthyle
Formule: C₇H₈O₃S
Point d'ébullition: 147…150 °C/13mmHg
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,269 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014737
Numéro CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
ONU: 3265
ADR: 8,III